Learn More
CD4 Mouse, FITC, Clone: OKT4, enQuireBio™
Código de producto. 15921498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
500 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
500 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15921498 25 Tests 25 tests
15911498 100 Tests 100 tests
15931498 500 Tests 500 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15921498 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor QAB11F25Tests
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OKT4
Concentración 5μL/Test
Conjugado FITC
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_001181945
Símbolos de los genes CD4
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 920
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG2b κ