Learn More
CD30 / TNFRSF8 Rabbit, Clone: Ki-1/1747R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | CD30 / TNFRSF8 |
---|---|
Clon | Ki-1/1747R |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15931228
|
EnquireBio
943-RBM7-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921228
|
EnquireBio
943-RBM7-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
CD30 / TNFRSF8 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
943 | |
Recombinant human full-length TNFRSF8 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
105-120kDa |
Ki-1/1747R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_011540745 | |
TNFRSF8 | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
Hodgkin's lymphoma |