Learn More
CD3 Mouse, Biotin, Clone: UCHT1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB6-B-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15962248
  • 212.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD3
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3D
Protein A/G Purified
RUO
915
IgG1 κ
Flow Cytometry
UCHT1
Biotin
NP_001035741
Mouse
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.