Learn More
CD3 Mouse, Biotin, Clone: UCHT1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
98.45€ - 212.00€
Especificaciones
Antígeno CD3
Clon UCHT1
Concentración 5μL/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15972248
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB6-B-25UG
25 μg
98.45€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15962248
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB6-B-100UG
100 μg
212.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD3
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
915
IgG1 κ
Protein A/G Purified
UCHT1
Flow Cytometry
Biotin
RUO
NP_001035741
CD3D
Primary
Store at 2-4°C.