Learn More
CD28 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: CD28.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB37-PCP55-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15911908
  • 389.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD28
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD28
Protein A/G Purified
RUO
940
IgG1 κ
Flow Cytometry
CD28.2
PerCP-Cyanine5.5
NP_006130
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.