Learn More
CD28 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: CD28.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
200.00€ - 389.00€
Especificaciones
Antígeno | CD28 |
---|---|
Clon | CD28.2 |
Concentración | 5μL/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921908
|
EnquireBio
QAB37-PCP55-25TESTS |
25 Tests |
200.00€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911908
|
EnquireBio
QAB37-PCP55-100TESTS |
100 Tests |
389.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD28 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
940 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
CD28.2 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_006130 | |
CD28 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |