Learn More
CD28 Golden Hamster, Clone: 37.51, enQuireBio™
Golden Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB99-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15952668
  • 263.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD28
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd28
Protein A/G Purified
RUO
12487
IgG
Flow Cytometry, Immunoprecipitation
37.51
Unconjugated
NP_031668
Golden Syrian Hamster
500 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.