Learn More
CD28 Golden Hamster, Clone: 37.51, enQuireBio™
Golden Hamster Monoclonal Antibody
85.85€ - 263.00€
Especificaciones
Antígeno | CD28 |
---|---|
Clon | 37.51 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunoprecipitation |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942668
|
EnquireBio
QAB99-25UG |
25 μg |
85.85€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932668
|
EnquireBio
QAB99-100UG |
100 μg |
137.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15952668
|
EnquireBio
QAB99-500UG |
500 μg |
263.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD28 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Golden Syrian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
12487 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
37.51 | |
Flow Cytometry, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_031668 | |
Cd28 | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |