Learn More
CD279 / PD-1 Armenian Hamster, PE, Clone: J43.1, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB98-PE-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912668
  • 98.45€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD279 / PD-1
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Pdcd1
Protein A/G Purified
RUO
18566
IgG
Flow Cytometry
J43.1
PE
NP_032824
Armenian Hamster
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.