Learn More
CD279 / PD-1 Armenian Hamster, PE, Clone: J43.1, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
98.45€ - 288.00€
Especificaciones
Antígeno | CD279 / PD-1 |
---|---|
Clon | J43.1 |
Concentración | 0.2mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912668
|
EnquireBio
QAB98-PE-25UG |
25 μg |
98.45€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902668
|
EnquireBio
QAB98-PE-100UG |
100 μg |
288.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD279 / PD-1 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
18566 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
J43.1 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_032824 | |
Pdcd1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |