missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal Antibody (MIH5), NovaFluor™ Yellow 690, eBioscience™, Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  Invitrogen M036T03Y05

200.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17870981

  • 301.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal antibody specifically detects CD274 (PD-L1, B7-H1) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones

Especificaciones

CD274 (PD-L1, B7-H1)
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q9EP73
Cd274
Affinity chromatography
RUO
60533
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
MIH5
NovaFluor Yellow 690
Cd274
A530045L16Rik; B7 homolog 1; B7-H; B7h1; B7-H1; Cd274; CD274 antigen; CD274 molecule; PDCD1 ligand 1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; Pdl1; PD-L1; pdl-1; Programmed cell death 1 ligand 1; programmed death ligand 1; RGD1566211; sCD274; soluble CD274; soluble PD L1; sPD L1
Rat
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a λ
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales