missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal Antibody (MIH5), NovaFluor™ Yellow 690, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
155.00€ - 301.00€
Especificaciones
Antígeno | CD274 (PD-L1, B7-H1) |
---|---|
Clon | MIH5 |
Concentración | 0.1 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17840981
|
Invitrogen
M036T02Y05 |
25 μg |
155.00€
25 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17870981
|
Invitrogen
M036T03Y05 |
100 μg |
301.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal antibody specifically detects CD274 (PD-L1, B7-H1) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CD274 (PD-L1, B7-H1) | |
0.1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
A530045L16Rik; B7 homolog 1; B7-H; B7h1; B7-H1; Cd274; CD274 antigen; CD274 molecule; PDCD1 ligand 1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; Pdl1; PD-L1; pdl-1; Programmed cell death 1 ligand 1; programmed death ligand 1; RGD1566211; sCD274; soluble CD274; soluble PD L1; sPD L1 | |
Cd274 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
Cd274 |
MIH5 | |
Flow Cytometry | |
NovaFluor Yellow 690 | |
Rat | |
Mouse | |
Q9EP73 | |
60533 | |
IgG2a λ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |