Learn More
CD25 Rat, PE-Cy7, Clone: PC61.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB34-PE7-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15991868
  • 137.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD25
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Il2ra
Protein A/G Purified
RUO
16184
IgG1 λ
Flow Cytometry
PC61.5
PE-Cyanine7
NP_032393
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.