missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD25 Rat, PE-Cy7, Clone: PC61.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
98.45€ - 137.00€
Especificaciones
Antígeno | CD25 |
---|---|
Clon | PC61.5 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15901878
|
EnquireBio
QAB34-PE7-25UG |
25 μg |
98.45€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991868
|
EnquireBio
QAB34-PE7-100UG |
100 μg |
137.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD25 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
16184 | |
IgG1 λ | |
Protein A/G Purified |
PC61.5 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_032393 | |
Il2ra | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |