Learn More
CD23 Mouse, PE, Clone: EBVCS-5, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB32-PE-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15961848
  • 187.00€ / 25 tests
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD23
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
FCER2
Protein A/G Purified
RUO
2208
IgG1 κ
Flow Cytometry
EBVCS-5
PE
NP_001993
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.