Learn More
CD23 Mouse, PE, Clone: EBVCS-5, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
187.00€ - 1895.00€
Especificaciones
Antígeno CD23
Clon EBVCS-5
Concentración 5μL/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15961848
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB32-PE-25TESTS
25 Tests
187.00€
25 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15951848
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB32-PE-100TESTS
100 Tests
427.00€
100 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15971848
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB32-PE-500TESTS
500 Tests
1895.00€
500 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD23
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
2208
IgG1 κ
Protein A/G Purified
EBVCS-5
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_001993
FCER2
Primary
Store at 2-4°C.