Learn More
CD200 Mouse anti-Human, BB700, Clone: MRC OX-104, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 566537
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15835139
  • 284.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CD200 Monoclonal antibody specifically detects CD200 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD200
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
25 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ
Flow Cytometry
MRC OX-104
Mouse
RUO
Human
Purified