Learn More
CD200 Mouse anti-Human, BB700, Clone: MRC OX-104, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
284.00€ - 525.00€
Especificaciones
Antígeno | CD200 |
---|---|
Clon | MRC OX-104 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15835139
|
BD Biosciences
566537 |
25 Tests |
284.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15825139
|
BD Biosciences
566536 |
100 Tests |
525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD200 Monoclonal antibody specifically detects CD200 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CD200 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Mouse | |
Human | |
Primary |
MRC OX-104 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |