Learn More
CD20 Mouse, Qfluor 710, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB31-QF710-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15961838
  • 580.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD20
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
MS4A1
Protein A/G Purified
RUO
931
IgG2b κ
Flow Cytometry
2H7
Qfluor 710
NP_690605
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.