Learn More
CD20 Mouse, Qfluor 710, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
288.00€ - 2585.00€
Especificaciones
Antígeno CD20
Clon 2H7
Concentración 5μL/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15971838
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB31-QF710-25TESTS
25 Tests
288.00€
25 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15961838
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB31-QF710-100TESTS
100 Tests
580.00€
100 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15981838
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB31-QF710-500TESTS
500 Tests
2585.00€
500 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD20
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
931
IgG2b κ
Protein A/G Purified
2H7
Flow Cytometry
Qfluor 710
RUO
NP_690605
MS4A1
Primary
Store at 2-4°C.