missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD2 Rat, FITC, Clone: RM2-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 364.00€
Especificaciones
Antígeno | CD2 |
---|---|
Clon | RM2-5 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15902608
|
EnquireBio
QAB89-F-25UG |
25 μg |
85.85€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15992598
|
EnquireBio
QAB89-F-100UG |
100 μg |
212.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912608
|
EnquireBio
QAB89-F-500UG |
500 μg |
364.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD2 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12481 | |
IgG2b λ | |
Protein A/G Purified |
RM2-5 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_038514 | |
Cd2 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |