Learn More
CD2 Rat, FITC, Clone: RM2-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB89-F-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15902608
  • 85.85€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd2
Protein A/G Purified
RUO
12481
IgG2b λ
Flow Cytometry
RM2-5
FITC
NP_038514
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.