missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD19 Rat, V450, Clone: 1D3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
149.00€ - 263.00€
Especificaciones
Antígeno | CD19 |
---|---|
Clon | 1D3 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911778
|
EnquireBio
QAB28-V450-25UG |
25 μg |
149.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901778
|
EnquireBio
QAB28-V450-100UG |
100 μg |
263.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD19 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
12478 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
1D3 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
NP_033974 | |
Cd19 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |