Learn More
CD19 Rat, V450, Clone: 1D3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB28-V450-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15901778
  • 263.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD19
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd19
Protein A/G Purified
RUO
12478
IgG2a κ
Flow Cytometry
1D3
Violet Fluor 450 (V450)
NP_033974
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.