Learn More
CD19 Mouse, PE-Cy5, Clone: SJ25C1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB29-PE5-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15941788
  • 530.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD19
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD19
Protein A/G Purified
RUO
930
IgG1 κ
Flow Cytometry
SJ25C1
PE-Cyanine5
NP_001171569
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.