Learn More
CD19 Mouse, PE-Cy5, Clone: SJ25C1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
238.00€ - 2360.00€
Especificaciones
Antígeno CD19
Clon SJ25C1
Concentración 5μL/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15951788
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB29-PE5-25TESTS
25 Tests
238.00€
25 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
15941788
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB29-PE5-100TESTS
100 Tests
530.00€
100 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
15961788
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB29-PE5-500TESTS
500 Tests
2360.00€
500 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD19
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
930
IgG1 κ
Protein A/G Purified
SJ25C1
Flow Cytometry
PE-Cyanine5
RUO
NP_001171569
CD19
Primary
Store at 2-4°C.