Learn More
CD19 Mouse anti-Human, BB700, Clone: SJ25C1 (also known as SJ25-C1), BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 566396
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15815019
  • 690.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD19
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
100 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ
Flow Cytometry
SJ25C1 (also known as SJ25-C1)
Mouse
RUO
Human
Purified