Learn More
CD19 Mouse anti-Human, BB700, Clone: SJ25C1 (also known as SJ25-C1), BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
306.00€ - 690.00€
Especificaciones
Antígeno CD19
Clon SJ25C1 (also known as SJ25-C1)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado Brilliant Blue 700 (BB700)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15825019
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
566397
25 Tests
306.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
15815019
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
566396
100 Tests
690.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD19
Flow Cytometry
Brilliant Blue 700 (BB700)
Mouse
Human
Primary
SJ25C1 (also known as SJ25-C1)
Monoclonal
Purified
RUO
IgG1 κ
Refrigerate (2 to 8°C)