Learn More
CD185 (CXCR5) Rat anti-Mouse, BB700, Clone: 2G8, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 566492
Detalles adicionales : Peso : 0.00840kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15825099
  • 655.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CD185 (CXCR5) Monoclonal antibody specifically detects CD185 (CXCR5) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD185 (CXCR5)
Monoclonal
0.2 mg/mL
Rat
RUO
Mouse
Purified
Flow Cytometry
2G8
Brilliant Blue 700 (BB700)
0.1 mg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2a κ