Learn More
CD185 (CXCR5) Rat anti-Mouse, BB700, Clone: 2G8, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
279.00€ - 655.00€
Especificaciones
Antígeno CD185 (CXCR5)
Clon 2G8
Concentración 0.2 mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
15835099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
566493
25 μg
279.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
15825099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
566492
0.1 mg
655.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Beschreibung
Beschreibung
CD185 (CXCR5) Monoclonal antibody specifically detects CD185 (CXCR5) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD185 (CXCR5)
0.2 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
IgG2a κ
Refrigerate (2 to 8°C)
2G8
Flow Cytometry
Brilliant Blue 700 (BB700)
Rat
Mouse
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen