Learn More
CD185 (CXCR5) Rat anti-Mouse, BB700, Clone: 2G8, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
279.00€ - 655.00€
Especificaciones
Antígeno | CD185 (CXCR5) |
---|---|
Clon | 2G8 |
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15835099
|
BD Biosciences
566493 |
25 μg |
279.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15825099
|
BD Biosciences
566492 |
0.1 mg |
655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Beschreibung
CD185 (CXCR5) Monoclonal antibody specifically detects CD185 (CXCR5) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD185 (CXCR5) | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG2a κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
2G8 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Rat | |
Mouse | |
Primary |