Learn More
CD178 / Fas ligand Mouse, PE, Clone: NOK-1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB85-PE-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15962568
  • 288.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD178 / Fas ligand
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
FASLG
Protein A/G Purified
RUO
356
IgG1 κ
Flow Cytometry
NOK-1
PE
NP_001289675
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.