Learn More
CD178 / Fas ligand Mouse, PE, Clone: NOK-1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
149.00€ - 288.00€
Especificaciones
Antígeno | CD178 / Fas ligand |
---|---|
Clon | NOK-1 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15972568
|
EnquireBio
QAB85-PE-25TESTS |
25 Tests |
149.00€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15962568
|
EnquireBio
QAB85-PE-100TESTS |
100 Tests |
288.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD178 / Fas ligand | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
356 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
NOK-1 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_001289675 | |
FASLG | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |