Learn More
CD154 Armenian Hamster, FITC, Clone: MR1, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB88-F-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15952598
  • 212.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD154
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd40lg
Protein A/G Purified
RUO
21947
IgG
Flow Cytometry
MR1
FITC
NP_035746
Armenian Hamster
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.