Learn More
CD154 Armenian Hamster, FITC, Clone: MR1, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
85.85€ - 212.00€
Especificaciones
Antígeno | CD154 |
---|---|
Clon | MR1 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15962598
|
EnquireBio
QAB88-F-25UG |
25 μg |
85.85€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15952598
|
EnquireBio
QAB88-F-100UG |
100 μg |
212.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD154 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
21947 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
MR1 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_035746 | |
Cd40lg | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |