Learn More
CD14 Mouse anti-Human, BB700, Clone: MφP9 (also known as MφP-9), BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 566465
Detalles adicionales : Peso : 0.00840kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15815079
  • 730.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CD14 Monoclonal antibody specifically detects CD14 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD14
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
100 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2b κ
Flow Cytometry
MφP9 (also known as MφP-9)
Mouse
RUO
Human
Purified