Learn More
CD14 Mouse anti-Human, BB700, Clone: MφP9 (also known as MφP-9), BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
412.00€ - 730.00€
Especificaciones
Antígeno | CD14 |
---|---|
Clon | MφP9 (also known as MφP-9) |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15825079
|
BD Biosciences
566466 |
25 Tests |
412.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15815079
|
BD Biosciences
566465 |
100 Tests |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD14 Monoclonal antibody specifically detects CD14 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CD14 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Mouse | |
Human | |
Primary |
MφP9 (also known as MφP-9) | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG2b κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |