Learn More
CD11c Mouse, Clone: ITGAX/1242, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3687-MSM2-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930288
  • 462.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-02-2023
para ver el stock
Especificaciones
CD11c
Cell surface
ITGAX/1242
Unconjugated
XP_011544154
Recombinant human ITGAX protein fragment (aa 637-827)
Human dendritic cells. Human lymph nodes and tonsils.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Mouse
145kDa
Protein A/G Purified
RUO
3687
IgG2b κ