Learn More
CD117 / c-Kit Rat, PE, Clone: ACK2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB54-PE-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15942188
  • 85.85€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD117 / c-Kit
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Kit
Protein A/G Purified
RUO
16590
IgG2b κ
Flow Cytometry
ACK2
PE
NP_066922
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.