Learn More
CD117 / c-Kit Rat, PE, Clone: ACK2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 250.00€
Especificaciones
Antígeno CD117 / c-Kit
Clon ACK2
Concentración 0.2mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15942188
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB54-PE-25UG
25 μg
85.85€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15932188
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB54-PE-100UG
100 μg
250.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD117 / c-Kit
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
16590
IgG2b κ
Protein A/G Purified
ACK2
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_066922
Kit
Primary
Store at 2-4°C.