Learn More
CD10 Mouse, APC, Clone: SN5c, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB21-APC-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15961658
  • 187.00€ / 25 tests
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD10
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
MME
Protein A/G Purified
RUO
4311
IgG1 κ
Flow Cytometry
SN5c
APC
NP_009219
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.