Learn More
CD10 Mouse, APC, Clone: SN5c, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
187.00€ - 1790.00€
Especificaciones
Antígeno | CD10 |
---|---|
Clon | SN5c |
Concentración | 5μL/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15961658
|
EnquireBio
QAB21-APC-25TESTS |
25 Tests |
187.00€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15971658
|
EnquireBio
QAB21-APC-500TESTS |
500 Tests |
1790.00€
500 tests |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD10 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
4311 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
SN5c | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_009219 | |
MME | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |