Learn More
Gibco™ CD-1000 Medium
A chemically defined (CD), animal origin-free (AOF) basal medium that is ideally suited for further hydrolysate or chemically defined supplementation
19130.00€
Especificaciones
Formulario | Líquido |
---|---|
Tipo de producto | Medios de cultivos celulares |
Para utilizar con (aplicación) | Varios recipientes de cultivo en procesos por lotes, procesos de lotes alimentados y de profusión, tanto para aplicaciones de investigación como de fabricación |
Fuente | Sin material de origen animal, definido químicamente. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16229811
|
Gibco™
215207 |
10 kg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
CD-1000 Medium can be used in various culture vessels in batch, fed-batch, and profusion processes for both research and manufacturing applications.Especificaciones
Líquido | |
Medios de cultivos celulares | |
Varios recipientes de cultivo en procesos por lotes, procesos de lotes alimentados y de profusión, tanto para aplicaciones de investigación como de fabricación | |
Sin material de origen animal, definido químicamente. |