Learn More
Gibco™ CD-1000 Medium
A chemically defined (CD), animal origin-free (AOF) basal medium that is ideally suited for further hydrolysate or chemically defined supplementation
Marca: Gibco™ 215207
Detalles adicionales : Peso : 10.53000kg
Descripción
El medio CD-1000 se puede utilizar en varios recipientes de cultivo en procesos por lotes, procesos 'fed-batch' y de profusión, tanto para aplicaciones de investigación como de fabricación.Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. | |
Medios de cultivos celulares | |
10 kg |
Líquido | |
Varios recipientes de cultivo en procesos por lotes, procesos de lotes alimentados y de profusión, tanto para aplicaciones de investigación como de fabricación | |
Sin material de origen animal, definido químicamente. |