Learn More
Abnova™ CCNK Recombinant Protein
Human CCNK full-length ORF (AAH15935, 1 a.a. - 354 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH15935 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID de gen (Entrez) | 8812 |
Peso molecular | 64.68 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16102932
|
Abnova™
H00008812-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16112932
|
Abnova™
H00008812-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the transcription cyclin family. These cyclins may regulate transcription through their association with and activation of cyclin-dependent kinases (CDK) that phosphorylate the C-terminal domain (CTD) of the large subunit of RNA polymerase II. This gene product may play a dual role in regulating CDK and RNA polymerase II activities.
- Molecular weight: 64.68kDa
- Preparation method: in vitro wheat germ expression system
- Purification: Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
- Storage Buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8 in the elution buffer
- Quality Control Testing: 12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue
Sequence:
MKENKENSSPSVTSANLDHTKPCWYWDKKDLAHTPSQLEGLDPATEARYRREGARFIFDVGTRLGLHYDTLATGIIYFHRFYMFHSFKQFPRYVTGACCLFLAGKVEETPKKCKDIIKTARSLLNDVQFGQFGDDPKEEVMVLERILLQTIKFDLQVEHPYQFLLKYAKQLKGDKNKIQKLVQMAWTFVNDSLCTTLSLQWEPEIIAVAVMYLAGRLCKFEIQEWTSKPMYRRWWEQFVQDVPVDVLEDICHQILDLYSQGKQQMPHHTPHQLQQPPSLQPTPQVPQVQQSQPSQSSEPSQPQQKDPLILLQGWACRQPATHLLPSPLEDSLLCPRPFPHPACLQLGGWGGQPG
Best use within three months from the date of receipt of this protein.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH15935 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
64.68 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CCNK | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
8812 | |
CCNK (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MKENKENSSPSVTSANLDHTKPCWYWDKKDLAHTPSQLEGLDPATEARYRREGARFIFDVGTRLGLHYDTLATGIIYFHRFYMFHSFKQFPRYVTGACCLFLAGKVEETPKKCKDIIKTARSLLNDVQFGQFGDDPKEEVMVLERILLQTIKFDLQVEHPYQFLLKYAKQLKGDKNKIQKLVQMAWTFVNDSLCTTLSLQWEPEIIAVAVMYLAGRLCKFEIQEWTSKPMYRRWWEQFVQDVPVDVLEDICHQILDLYSQGKQQMPHHTPHQLQQPPSLQPTPQVPQVQQSQPSQSSEPSQPQQKDPLILLQGWACRQPATHLLPSPLEDSLLCPRPFPHPACLQLGGWGGQPG | |
CPR4/MGC9113 | |
CCNK | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |