Learn More
CCDC70 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 21558-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16831155
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
CCDC70
Polyclonal
Unconjugated
CCDC70
CCDC70
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
498657, 67929, 83446
-20°C
Liquid
Western Blot
0.45 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6NSX1, Q9D9B0
Ccdc70
CCDC70 Fusion Protein Ag15600
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human