Learn More
CCDC70 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno CCDC70
Concentración 0.45 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16831155
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
21558-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16821155
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
21558-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
CCDC70
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q6NSX1, Q9D9B0
498657, 67929, 83446
CCDC70 Fusion Protein Ag15600
Primary
-20°C
CCDC70
0.45 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CCDC70
Ccdc70
IgG
Antigen Affinity Chromatography