Learn More
Abnova™ CAV1 (Human) Recombinant Protein
Human CAV1 full-length ORF ( AAH09685, 1 a.a. - 178 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000857-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16105684
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MSGGKYVDSEGHLYTVPIREQGNIYKPNNKAMADELSEKQVYDAHTKEIDLVNRDPKHLNDDVVKIDFEDVIAEPEGTHSFDGIWKASFTTFTVTKYWFYRLLSALFGIPMALIWGIYFAILSFLHIWAVVPCIKSFLIEIQCISRVYSIYVHTVCDPLFEAVGKIFSNVRINLQKEI
Especificaciones
Especificaciones
AAH09685
caveolin 1, caveolae protein, 22kDa
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CAV1
GST
857
Wheat germ expression system
25 μg
BSCL3, CAV, CGL3, MSTP085, VIP21
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer