Learn More
Fisherbrand™ Tubos para bombas para formulación de alimentos Catalyst Norprene™
Disponibles en longitudes estándar de 15 m.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.84600kg
Descripción
- Incluye silicona curada con platino, dos TPE y un material de tubos de PVC de larga duración
- Disponibles en configuraciones de pared delgada y gruesa
Especificaciones
Tubos para bombas Catalyst | |
8 mm | |
1,6 mm |