Learn More
Fisherbrand™ Tubos para bombas para formulación de alimentos Catalyst Norprene™
Disponibles en longitudes estándar de 15 m.
59.95€ - 129.00€
Especificaciones
Descripción | Tubos para bombas Catalyst |
---|---|
Grosor (métrico) | 1,6 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15541305
|
Fisherbrand™
|
1,6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15551305
|
Fisherbrand™
|
3,2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15561305
|
Fisherbrand™
|
4,8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15571305
|
Fisherbrand™
|
6,4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15581305
|
Fisherbrand™
|
8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Includes platinum-cured silicone, two TPEs and long-life PVC tubing material
- Available in both thin and thick wall configurations
Especificaciones
Tubos para bombas Catalyst | |
1,6 mm |