Learn More
Gasa Carpenter™ 20, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,1 mm de diámetro, Thermo Scientific™
24.80€ - 153.00€
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15437205
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
046415.FL
75 x 75 mm
24.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
15447205
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
046415.GT
150 x 150 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15457205
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
046415.HB
300 x 300 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos